Dextran, M.W. ~ 250,000
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(C₆H₁₀O₅)n Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00130935 Numéro CAS: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 |