Bleu brillant de Coomassie® R250, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bleu de Coomassie® brillant R250
, Hydrogéno[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[éthyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium sel de monosodium
Formule:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ Poids moléculaire: 825,98 g/mol Point de fusion: 174…180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041762 Numéro CAS: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |