Cuivre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Cu Poids moléculaire: 63,55 g/mol Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1083 °C Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010965 Numéro CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Indice Merck: 13,02545 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (Cu) | ≥ 99.90 % |
Insoluble in Dilute HNO₃ | ≤ 0.02 % |
Antimony and Tin (as Sn) | ≤ 0.005 % |
Iron (Fe) | ≤ 0.005 % |
Lead (Pb) | ≤ 0.005 % |
Manganese (Mn) | ≤ 0.001 % |
Phosphorus (P) | ≤ 0.001 % |
Silver (Ag) | ≤ 0.002 % |
Trace Impurities - Arsenic (As) | ≤ 5.000 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |