Dichlorométhane-D2 (99.5% D)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Méthylène chlorure-D2
Formule:
CD₂Cl₂ Poids moléculaire: 86,92 g/mol Point d'ébullition: 40 °C (1013 hPa) Point de fusion: –97 °C Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000882 Numéro CAS: 1665-00-5 EINECS: 216-776-0 UN: 1593 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...