Imprimer
Acide formique 90%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
0129-01EA 196.55 EUR
0129-01 0129-05
Acide formique 90%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Acide formique
Polymer characterization solvent.
Formule: HCO₂H
Poids moléculaire: 46,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8, 3,II
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HCOOH) 89.8 - 91.5 %
Clarity Passes Test
Color (APHA) ≤10