Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de sodium
Formule:
NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa) Point de fusion: 9…10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Assay (NaOH) | 19.0 - 21.0 % |
Appearance (clear, colorless liquid) | passes test |
Sodium Carbonate (Na2CO3) | max. 0.6 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chlorides (as Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 0.5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |