Imprimer
Potassium chlorure 1.0 M KCl solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
60121-1LEA 158 EUR
60121-1L
Potassium chlorure 1.0 M KCl solution volumétrique, Fluka™
Potassium chlorure
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74,55 g/mol
Densité: 1 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005