Imprimer
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PRLS89290.460EA 295 EUR
PRLS89290.460
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II