Imprimer
Magnésium chlorure 1 M en solution aqueuse
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J62411.ADEA 42.2 EUR
J62411.AD J62411.AE
Magnésium chlorure 1 M en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Poids moléculaire: 95,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684