1,3-Dihydroxyacetone dimer
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₂O₆ Poids moléculaire: 180,16 g/mol Point de fusion: 75…80 °C Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00051019 Numéro CAS: 62147-49-3 EINECS: 202-494-5 |