Imprimer
1,2-Dichloroéthane ≥99%, PHOTREX® pour spectrophotométrie, J.T. Baker®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure d'éthylèneEthylène chlorureEthylène dichlorure
9302-01EA 196.54 EUR
9302-01
1,2-Dichloroéthane ≥99%, PHOTREX® pour spectrophotométrie, J.T. Baker®
1,2-Dichloroéthane
Formule: ClH₂CCH₂Cl
Poids moléculaire: 98,96 g/mol
Point d'ébullition: 83,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35,5 °C
Densité: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,03831
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/88/725488.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (ClCH₂CH₂Cl) (by GC, corrected for water) ≥ 99.0 %
Appearance Passes Test
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0003
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.03 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 228 nm ≤ 1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤ 0.50
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 235 nm ≤ 0.20
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 240 nm ≤ 0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 245 nm ≤ 0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 250 nm ≤ 0.02
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 255 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤ 0.010
Product Information (not specifications):
Windows of Infrared Transmittance (0.1-mm path, 50-100% T), µm: 2.5 - 3.3; 3.4 - 6.7; 7.2 - 7.4; 8.3 - 9.6; 9.8 - 10.4; 11.6 - 12.7
Boiling Point (typical)................. 83.5 °C.
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........ 1.246