Imprimer
Perfluorooctane
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Octadécafluorooctane
EHERC15987100EA 285 EUR
EHERC15987100
Perfluorooctane
Perfluorooctane
Formule: C₈F₁₈
Poids moléculaire: 438,06 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042083
Numéro CAS: 307-34-6
EINECS: 206-199-2