Imprimer
Glycérol ≥99.5%, Ultrapure
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propanetriol-1,2,3
J64719.APEA 83.7 EUR
J64719.AP J64719.AE J64719.AK
Glycérol ≥99.5%, Ultrapure
Glycérol
Purity: 99.5+%
CAS No.: 56-81-5
Molecular Formula: C3H8O3
Formula Weight: 92.09
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 1.260
Refractive Index: 1.4740
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 182°/20mm
Solubility: Miscible with water
Beilstein Reference: 635685
Merck Reference: 14,4484
MDL No.: MFCD00004722
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Poids moléculaire: 92,09 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,260
Point éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Indice Merck: 13,04497
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg