Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₇NO₂ Poids moléculaire: 101,11 g/mol Point de fusion: 229…231 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
22059-21-8 |