Acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₉NO₃S Poids moléculaire: 223,25 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004032 Numéro CAS: 119-28-8 EINECS: 204-311-4 UN: 2585 ADR: 8,III |