Imprimer
Ammonium sulfate 0.5 M en solution aqueuse
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60368.ADEA 52.7 EUR
J60368.AD
Ammonium sulfate 0.5 M en solution aqueuse
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Poids moléculaire: 132,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1