Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H58879.06EA 221 EUR
ALFAH58879.06 ALFAH58879.03
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 56935-71-8
Molecular Formula: C8H7F3N2O2
Formula Weight: 220.15
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00085175