TAPS sel de sodium (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique sel de sodium) ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Zwitterionic buffer
Formule:
C₇H₁₆NNaO₆S Poids moléculaire: 265,26 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00069903 Numéro CAS: 91000-53-2 |