Imprimer
Peroxyde de benzoyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B5907-1VLEA 36.9 EUR
B5907-1VL
Peroxyde de benzoyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Peroxyde de benzoyle
Formule: C₁₄H₁₀O₄
Poids moléculaire: 242,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003071
Numéro CAS: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN: 3104
ADR: 5.2,