Lanthane (III) chlorure heptahydraté 64,5 - 70,0% (base anhydre), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
For flame enhancement in atomic absorption spectroscopy.
Formule:
LaCl₃·7H₂O Poids moléculaire: 371,37 g/mol Point d'ébullition: 860 °C (1013 hPa) Point de fusion: 857 °C Densité: 3,8773 g/cm³ (–0.15 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149756 Numéro CAS: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 Indice Merck: 13,05379 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Assay (LaCl₃) | 64.5 - 70.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Magnesium (Mg) | ≤10 ppm |
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product. |