Imprimer
Dextran, M.W. ~ 500,000
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J63702.09 J63702.18 J63702.22 J63702.36
J63702.09EA 55.1 EUR
J63702.09 J63702.18 J63702.22 J63702.36
Dextran, M.W. ~ 500,000
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5