Imprimer
Ketoprofen
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J62702.06EA 103 EUR
J62702.06 J62702.14
Ketoprofen
Ketoprofen
Formule: C₁₆H₁₄O₃
Poids moléculaire: 254,29 g/mol
Point de fusion: 92…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055790
Numéro CAS: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III