Imprimer
Fenvalérate ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J63562.MCEA 354 EUR
J63562.MC
Fenvalérate ≥99%
Fenvalérate
Formule: C₂₅H₂₂ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00055324
Numéro CAS: 51630-58-1
EINECS: 257-326-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III