Imprimer
α-Cyclodextrine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60687.06 J60687.14 J60687.22
J60687.06EA 66.2 EUR
J60687.06 J60687.14 J60687.22
α-Cyclodextrine ≥97%
α-Cyclodextrine
Useful for selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
Formule: C₃₆H₆₀O₃₀
Poids moléculaire: 972,84 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00078207
Numéro CAS: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4