Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Analog of CHAPS and CHAPSO
Formule:
C₄₂H₇₅N₃O₁₅ Poids moléculaire: 862,05 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00161482 Numéro CAS: 86303-23-3 |