Vert de methyle
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
DNA stain useful as tracking dye in acid buffers for electrophoresis. Binds selectively to AT-rich regions of native DNA.
Formule:
C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂ Poids moléculaire: 653,24 Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151094 Numéro CAS: 7114-03-6 EINECS: 230-415-4 |