1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Substrate for determination of phosphatases
Formule:
C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O Poids moléculaire: 264,15 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00150615 Numéro CAS: 81012-89-7 |