N-Decanoyl-N-méthyl-D-glucamine (MEGA-10)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Non-ionic detergent for solubilizing membrane proteins
Formule:
C₁₇H₃₅NO₆ Poids moléculaire: 349,46 Point de fusion: 91…93 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00036801 Numéro CAS: 85261-20-7 |