Imprimer
Mesna 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J63989.14EA 299 EUR
J63989.14 J63989.09
Mesna 96%
Mesna
Water-soluble disulfide reducing agent. Cofactor in methyl transfer reactions
Formule: C₂H₅NaO₃S₂
Poids moléculaire: 164,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007535
Numéro CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9