Imprimer
2',3'-Didésoxyinosine ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J64833.03EA 152 EUR
J64833.03 J64833.MD J64833.ME
2',3'-Didésoxyinosine ≥98%
2',3'-Didésoxyinosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₃
Poids moléculaire: 236,23
Numéro MDL: MFCD00077728
Numéro CAS: 69655-05-6