Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃ |
Numéro MDL:
MFCD03410297 Numéro CAS: 56001-37-7 EINECS: 259-940-7 |