Imprimer

2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) ≥97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


J65542.MEEA 310 EUR
J65542.ME
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) ≥97%
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
Poids moléculaire: 535,14
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00080335
Numéro CAS: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR