Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃ Poids moléculaire: 527,12 g/mol Point éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078193 Numéro CAS: 36051-68-0 EINECS: 252-849-3 |