Imprimer
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J65686.MBEA 76.7 EUR
J65686.MB J65686.MD
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Formule: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃
Poids moléculaire: 511,12
Numéro CAS: 102783-51-7
EINECS: 252-849-3