Monensin sel monosodique ≥90%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃₆H₆₁NaO₁₁ Poids moléculaire: 692,85 g/mol Point de fusion: 267…269 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00077826 Numéro CAS: 22373-78-0 EINECS: 244-941-7 UN: 3462 ADR: 6.1,II |