Imprimer
Actinomycine D, en poudre
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60148.X0EA 131 EUR
J60148.X0
Actinomycine D, en poudre
Actinomycine D
Inhibits nulceic acid synthesis and potently induces apoptosis. Used in banding techniques to differentiate between different regions of chromosomes. Also used as a selection agent
GHS Symbols: GHS06, GHS08
Hazard Class: 6.1
MDL No.: MFCD00005033
Packing Group: III
Signal Word: Danger
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Poids moléculaire: 1255,5 g/mol
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1,II