Acriflavine hydrochloride
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂₇H₂₈Cl₄N₆ Poids moléculaire: 578,36 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
8063-24-9 UN: 3077 ADR: 9,III |