Imprimer
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride) ≥98%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60384.X0EA 112 EUR
J60384.X0 J60384.MB
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride) ≥98%
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Aminopeptidase B inhibitor. Also inhibits leucine aminopeptidase
Formule: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
Poids moléculaire: 308,4 , 36.5
Point de fusion: 216…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058004
Numéro CAS: 65391-42-6