Méthotrexate
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂₀H₂₂N₈O₅ Poids moléculaire: 454,44 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00150847 Numéro CAS: 59-05-2 EINECS: 200-413-8 UN: 1544 ADR: 6.1,III |