Imprimer

Hymecromone

Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PROOMM0294.00EA 3300 EUR
PROOMM0294.00
Hymecromone
Hymecromone
Formule: C₁₀H₈O₃
Poids moléculaire: 176,17
Numéro MDL: MFCD00006866
Numéro CAS: 90-33-5
EINECS: 201-986-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR