Imprimer
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J64921.03EA 107 EUR
J64921.03 J64921.06
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98%
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
Poids moléculaire: 177,16
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010560
Numéro CAS: 3682-14-2