Imprimer

Etidronate disodium

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

J62381.03EA 482 EUR
J62381.03
Etidronate disodium
Etidronate disodium

A bisphosphonate bone resorption inhibitor

Formule: C₂H₆Na₂O₇P₂
Poids moléculaire: 249,99 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00152567
Numéro CAS: 7414-83-7
EINECS: 231-025-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR