Imprimer
Tensiomètre manuel, TD 1 C
Fournisseur: Lauda
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
649-0003EA 10400 EUR
649-0003
Tensiomètre manuel, TD 1 C
Tensiomètres
Ce tensiomètre mesure la tension superficielle et interfaciale, grâce à un anneau de Du Noüy ou une plaque de Wilhelmy. Il peut s'utiliser pour mesurer la densité.
Certifications: DIN 53914 et 53993, ASTM D971, ISO 304 et 4311.
Informations de livraison: Fourni avec un anneau de Du Noüy, poids de calibration (500 mg), piston en verre, pinces, dix béchers en verre (Ø = 6 cm) et une mallette.