Imprimer
Photomètre multi-paramètre, DR900
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
705-0744EA 2600 EUR
705-0744
Photomètre multi-paramètre, DR900
Colorimètres Colorimètres multiparamètres
Le DR900 est un multiparamètre robuste configuré pour une utilisation immédiate.
  • Design anti-poussière, étanche et antichoc
  • Analyse par étape pilotée par menu facile à utiliser
  • 90 méthodes pré-programmées
  • Réactifs de haute qualité disponibles pour vos applications: Formulations pour une performance exceptionnelle de résultats
Spécialement conçu pour les applications de terrain.
Pour une liste des tests courants pour le DR900, il suffit de cliquer sur "PRODUITS COMPLEMENTAIRES". Pour une sélection plus complète des tests disponibles chez VWR, merci de rechercher le terme ETK sur notre site.
Certifications: IP 67 (protection contre l'eau et la pioussière)
Informations de livraison: Fourni avec piles, manuel d'utilisation, set de cuvettes rondes de 25 mm (1 "), set de cuvettes de 1 cm/10 ml, adaptateur pour cellule d'échantillons et câble USB.