Imprimer
Papier filtre quantitatif durci sans cendres
Fournisseur: Ahlstrom
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
516-0728EA 26.4 EUR
516-0728 516-0729 516-0696 516-0730 516-0697 516-0694 516-0695 516-0692 516-0693 516-0737 516-0738 516-0735 516-0736 516-0733 516-0734 516-0698 516-0731 516-0699 516-0732 516-0719 516-0717 516-0718 BINZ103051 BINZ103054 516-0726 516-0727 516-0724 516-0725 516-0722 516-0723 516-0720 516-0721 516-0708 516-0709 516-0706 516-0707 516-1084 516-1082 516-1083 516-1080 516-1081 516-0715 516-0716 516-0713 516-0714 516-0711 516-0712 516-0710 516-1073 516-1074 516-1071 516-1072 516-1070 516-1079 516-1077 516-1078 516-1075 516-1076 516-0704 516-0705 516-0702 516-0703 516-0700 516-0701 516-1062 516-1063 516-1060 516-1061 516-1068 516-1069 516-1066 516-1067 516-1064 516-1065 516-1051 BINZ103134 516-1052 516-1050 516-1059 516-1057 516-1058 516-1055 516-1056 516-1053 516-1054 516-1048 516-1049 516-1046 516-1047 516-1045 516-0739 516-0740 516-0741 516-0900 516-0744 516-0745 516-0742 516-0743
Papier filtre quantitatif durci sans cendres
Filtres Papiers filtre Papiers filtres quantitatifs
Ahlstrom-Munksjö produit une gamme de papiers filtre lavés à l'acide, extrêmement purs et conçus pour être utilisés dans l'analyse et l'analyse gravimétrique. Les grades quantitatifs sont fabriqués à base de linters de coton de haute qualité en utilisant de l'eau désionisée ultra-pure et sont ensuite traités avec de l'acide dilué afin de supprimer toute impureté organique et non organique subsistante. Tous les grades quantitatifs sont produits dans un environnement strictement contrôlé qui assure une grande uniformité et une grande pureté d'un filtre à l'autre.
Ces filtres sont traités à l'acide concentré pour éliminer les traces de métaux et obtenir une résistance élevée à l'humidité et aux produits chimiques. Ils sont adaptés aux analyses gravimétriques quotidiennes et à la préparation traditionnelle d'échantillons utilisés au cours des analyses qui impliquent des techniques instrumentales. Ces filtres conviennent particulièrement à la filtration sur Büchner, la surface lisse et dure du filtre facilitant la récupération des précipités. Grades durcis à faible teneur en cendres (teneur en cendres 0,001%)