Imprimer
Microscope inversé, IX-53
Fournisseur: Olympus
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-1872EA 0 EUR
630-1872
Microscope inversé, IX-53
Microscopes
L'IX53 est un microscope évolutif, conçu pour l'étude sur cellules vivantes, notamment pour les besoins de la recherche.
  • Génération d'optiques UIS2 à contraste de phase
  • Structure dynamique et haute définition d'image avec perte minimale de lumière
  • Modularité vers le relief, la fluorescence, la polarisation et le contraste interférentiel
Informations de livraison: Livré avec housse de protection et deux ampoules de rechange - Modèles automatisés également disponibles sur demande.