Imprimer
Screw caps
Fournisseur: Vitlab
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VITL83313EA 22.5 EUR
VITL83313 VITL83312 VITL83311 VITL83310 VITL83317 VITL83316 VITL83315 VITL83314
Screw caps
Capuchons Bouchons pour flacons
Made of PP, translucent.
Caps are autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.