Imprimer
SilverOUT™, G-Biosciences
Fournisseur: G-Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
786-244EA 315 EUR
786-244
SilverOUT™, G-Biosciences
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
SilverOUT removes interfering silver ions from gel pieces.
Gel spots can be destained within 10 minutes.
Compatible with downstream processes including mass spectrometry.