Imprimer
Pointes de pipettes, MSIA™ D.A.R.T.'S™
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-1641EA 1270 EUR
LABS991PRT11 LABS991001096 LABS991PRT13 LABS991STR12 LABS991PRT14 LABS991001024 LABS991PRT12 LABS991PRT15 LABS991PRT16 LABS991STR11
Pointes de pipettes, MSIA™ D.A.R.T.'S™
Améliorez la bio-analyse MS hybride grâce à Thermo Scientific™ MSIA™ D. A. R. T. 'S™ pour la plate-forme Versette et Novus i, une solution de flux de travail exclusive de Thermo Fisher Scientific pour les protéines et peptides.
  • Permet l'enrichissement et la concentration de protéines d'intérêt aux niveaux de la femtomole
  • Rationalise le flux de travail de quantification protéomique ciblé par spectrométrie de masse
  • Haute spécificité : la colonne d'immunoaffinité capture les protéines d'intérêt avec un meilleur rapport signal/bruit
  • Sensibilité améliorée : récupération supérieure des protéines par rapport à la méthode traditionnelle basée sur des billes
Activés via les technologies MSIA D. A. R. T. 'S™ brevetées, ces flux de travail ont démontré une détection des niveaux de pg/ml tout en fournissant du contenu de données qualitatives/quantitatives simultané à partir d'une matrice biologique complexe, comme le plasma humain. Idéal pour l'analyse biologique et la bio-analyse des biomarqueurs, MSIA apporte une aide novatrice dans les domaines de la PKPD, de la DMPK, de l'ADME, de la biotransformation (détermination du DAR et de la charge utile), ainsi que dans l'analyse des biomarqueurs de routine.
Pour une utilisation avec la plate-forme de manipulation de liquides Thermo Scientific™ Versette™ (méthode entièrement automatisée) ou les micropipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i™ (méthode semi-automatique).