Imprimer
Disques de drainage pour filtres à membrane, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Whatman™
515-2341EA 68.75 EUR
515-2341 515-2342 515-2340 515-2345 515-2343
Disques de drainage pour filtres à membrane, Whatman™
Filtres Disques filtrants
Le disque de drainage en polyester ne contient aucun liant, son épaisseur est de 100 µm.
  • Sa surface plane empêche le filtre de se déchirer
  • Sert de séparation entre les couches de membrane dans les filtrations en série
Ces disques de support chimiquement inertes sont disponibles dans différents diamètres, ce qui permet de les employer avec une gamme d'appareils diversifíée. Pour une utilisation dans la microfiltration générale en laboratoire, le contrôle de qualité et les tests de stérilité, l'élimination des particules des solutions HLPC ainsi que la filtration des milieux de culture tissulaire.